Läs mer
Dorsomorphin dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dorsomorphin dihydrochloride (BML-275 dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dorsomorphin dihydrochloride |
| CAS | 1219168-18-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27Cl2N5O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Compound C dihydrochlorideBML-275 dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (105.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.[H]Cl.C12=C(C3=CC=NC=C3)C=NN1C=C(C4=CC=C(OCCN5CCCCC5)C=C4)C=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.41 |
| Visa mer |