Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dorzolamidhydroklorid
Produktkod. 17281252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17281252 250 mg
17271252 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17281252 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466612500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130693-82-2
Molekylformel C10H17ClN2O4S3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dorzolamidhydroklorid
Kvantitet 250 mg
Löslighet Löslighet aq. soln.: löslig aq. soln.. Övriga lösligheter: lätt löslig i metanol
Smältpunkt 281,0 °C
Formel vikt 360.89
InChI-nyckel OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)C2=C1C=C(S2)S(N)(=O)=O
IUPAC-namn hydrogen (2R,4R)-4-(ethylamino)-2-methyl-1,1-dioxo-2H,3H,4H-1λ⁶-thieno[2,3-b]thiopyran-6-sulfonamide chloride
Molekylvikt (g/mol) 360.89
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dorzolamide hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dorzolamide hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.