Läs mer
Dorzolamide Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30459790
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459790 10 mg
1 options
Produktkod. 30459790 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0403.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dorzolamide Hydrochloride
CAS 130693-82-2
Analyt- eller komponentnamn Dorzolamide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16 N2 O4 S3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dorzolamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn (4S,6S)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 360.9
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 360.0039 g/mol