Läs mer
KARTELL DOSILAB
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
10 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivelse
- Fullständigt autoklaverbar vid +121 °C utan behov av demontering.
- PTFE-kolv med silikon O-ring som säkerställer en hög grad av noggrannhet.
- Invändig cylinder i borosilikatglas skyddad av PP-mantel.
- Ventilhus: PTFE-kropp i ett stycke som säkerställer hög kemikaliebeständighet.
- Noggrannhet och reproducerbarhet: enligt ISO 8655 standarder.
- Kompatibilitet: utmärkt med alla reagens inklusive organiska lösningsmedel och koncentrerade syror, förutom fluorvätesyra (HF).
- Omkalibrering: enkelt och snabbt med sitt speciella tillbehör.
- Alla interna komponenter som under användning kommer i kontakt med flytande lösningar är gjorda av PTFE, FEP och borosilikatglas. De har därför utmärkt kompatibilitet med alla reagenser (även organiska lösningsmedel och koncentrerade syror), förutom fluorvätesyra.
Tekniske data
Tekniske data
| Noggrannhet | ±0,015 ml |
| Vinkel | 0⪚ |
| Produkttyp | Justerbar volymdispenser |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Färg | Vitt |
| Kanaler | 1 |
| Material | FEP, PTFE, Borsilikatglas, Polypropen |
| Volym (metrisk) | 2.5 mL |
| Visa | Analog |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion