Läs mer
KARTELL DOSILAB
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
10 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fullständigt autoklaverbar vid +121 °C utan behov av demontering.
- PTFE-kolv med silikon O-ring som säkerställer en hög grad av noggrannhet.
- Invändig cylinder i borosilikatglas skyddad av PP-mantel.
- Ventilhus: PTFE-kropp i ett stycke som säkerställer hög kemikaliebeständighet.
- Noggrannhet och reproducerbarhet: enligt ISO 8655 standarder.
- Kompatibilitet: utmärkt med alla reagens inklusive organiska lösningsmedel och koncentrerade syror, förutom fluorvätesyra (HF).
- Omkalibrering: enkelt och snabbt med sitt speciella tillbehör.
- Alla interna komponenter som under användning kommer i kontakt med flytande lösningar är gjorda av PTFE, FEP och borosilikatglas. De har därför utmärkt kompatibilitet med alla reagenser (även organiska lösningsmedel och koncentrerade syror), förutom fluorvätesyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,015 ml |
| Vinkel | 0⪚ |
| Produkttyp | Justerbar volymdispenser |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Färg | Vitt |
| Kanaler | 1 |
| Material | FEP, PTFE, Borsilikatglas, Polypropen |
| Volym (metrisk) | 2.5 mL |
| Visa | Analog |
| Visa mer |