Läs mer
BRAND™ Doseringselement för BRAND Dispensette S Dispensrar för spåranalys
Produktkod. 15613997 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
Dispensette™ S Spåranalys
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15613997
Brand: BRAND™ 708035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsdoseringselement för alla modeller av BRAND Dispensette S Trace Analysis dispensers, 1-10mL. Inkluderar prestationscertifikat.
  • Ersättningsdoseringselement för BRAND Dispensette S Spåranalys 1-10 ml
  • Passar instrument med tantal eller platina-iridiumfjäder
  • Inkluderar prestationscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 mL
För användning med (utrustning) Dispensette™ S Spåranalys
Inkluderar Kvalitetscertifikat