Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Doseringstratt
Produktkod. 11993601
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11993601 1 l
11903611 4 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11993601 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 06350070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 SEK
    1788.26 SEK / Paket med 1
    Save 456.74 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Systeminnehåll och reservdelar för envägsreaktion/destillationsenheter 6, 10, 20 l, LF 150
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med (utrustning) 6 och 10 L reaktionskärl/destillationsenhet
Lednummer NS 29/32