Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Doseringstratt
Produktkod. p-7222547
Kapacitet (metrisk):
1 l
4 l
Produktkod. 11903611
Brand: Lenz Laborglasintrumente 06350079
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Systeminnehåll och reservdelar för envägsreaktion/destillationsenheter 6, 10, 20 l, LF 150
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 l
För användning med (utrustning) 20 L reaktionskärl/destillationsenhet
Lednummer NS 29/32