Läs mer
Miele Professional™ Doseringssystem
Produktkod. 15480575 Handla allt Miele Produkter
:
skåp; med 2 utdragbara lådor för vardera 3 x 5 l dunkar
Produktkod. 15480575
Brand: Miele Professional™ 10087330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Doseringsskåp PG 8596 (AW) för förvaring av processkemikalier och doseringsmoduler
  • 2 utdragbara lådor för 3 x 5 l dunkar vardera
  • Innermått: H 285-690, B 250, T 425-555 mm
  • Per nivå 2 mottagningsalternativ för doseringsmoduler vardera
  • Reservoar möjliggör bättre tömning av kapslarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PG 8596 Doseringsskåp
Produkttyp Dispenseringssystem
Färg Lotus vit
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Djup (metriskt) 600 mm
Höjd (metrisk) 835 mm
Bredd (metrisk) 300 m