Läs mer
KARTELL DOSIPET B
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
10 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För universell användning; idealisk för användning med reagens med genomsnittlig aggressivitet.
- Den kan användas med alla typer av vattenlösningar (förutom de som innehåller fluorvätesyra), kännetecknad av en hög grad av bekvämlighet och tillförlitlighet. Den är utrustad med en 3,3 borosilikatglascylinder och PTFE-kolv.
- Exakt och snabb volymjustering med det analoga reglaget
- Exakt graderad skala för att säkerställa reproducerbarhet av de dispenserade volymerna
- Ingen förlust av reagens vid eliminering av luft eller fyllning
- Dispensering utan att det bildas bubblor
- Kolven överför vätskan fullständigt vid varje rörelse
- Total återvinning av vätskan i utloppsröret genom att vrida utmatningsspetsen 180°
- Autoklaverbar vid +121 °C i 20 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,06 ml |
| Produkttyp | Dosipet B |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Kanaler | 1 |
| Material | Borsilikatglas, PTFE |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Visa | Analog |
| Ökar | 0.20 mL |
| Visa mer |