Läs mer
Kartell™ Dosipet B
Volym (metrisk):
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Ökar:
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dosipet 25 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt / IVD-certifierad |
| Beskrivning | GL45 Gängstorlek |
| Volym (metrisk) | 2,5 till 25 ml |
| Inkluderar | 3.3 Borosilikatglascylinder och PTFE-kolv |
| Ökar | 0.5 mL |
| Modell | Dosipet 25 |