Läs mer
KARTELL DOSIPET S
Produktkod. p-200004222
Volym (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10020263
Brand: KARTELL 8307000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dosipet S är en serie med justerbara volymrepetitiva doseringsenheter. De är gjorda av högkvalitativa material som säkerställer avsevärd mekanisk och kemisk beständighet.
  • Användbar för dosering av koncentrerade syror, polära och icke-polära lösningsmedel.
  • Komponenter och sammansättning av hög kvalitet gör denna serie till det idealiska valet för att mäta ut organiska polära och opolära lösningsmedel, inklusive halogenerade lösningsmedel, och koncentrerade mineralsyror, inklusive särskilt flyktiga syror som salpeter- och trifluorättiksyror.
  • Dessutom kan de användas med peroxider, saltsyra och svavelsyra.
  • Den levereras med en kolv av borosilikatglas.
  • Reagenserna kommer endast i kontakt med delar gjorda av PTFE
  • Exakt och snabb volymjustering med det analoga reglaget
  • Exakt graderad skala för att säkerställa reproducerbarhet av de dispenserade volymerna
  • Ingen förlust av reagens vid eliminering av luft eller fyllning
  • Dispensering utan att det bildas bubblor
  • Kolven överför vätskan fullständigt vid varje rörelse
  • Total återvinning av vätskan i utloppsröret genom att vrida utmatningsspetsen 180°
  • Autoklaverbar vid +121 °C i 20 minuter
Specifikationer
Noggrannhet ±0,06 ml
Produkttyp Dosipet S
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Färg Vitt
Kanaler 1
Material Borsilikatglas, PTFE
Volym (metrisk) 10 ml
Visa Analog
Ökar 0.20 mL
Volym (engelska) 0,34 oz.