missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dosulepin EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30050642
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050642 25 mg
17973326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050642 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0510.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dosulepin EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dosulepin Sulfoxide
CAS 42046-35-5
Analyt- eller komponentnamn Dosulepin Sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H21 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (E)-3-(5-Oxo-5λ4-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine (Dosulepin Sulfoxide), 1-Propanamine, N,N-dimethyl-3-(5-oxidodibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-, (E)- (9CI), 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, S-oxide, (E)-, Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv., Dosulepin Sulfoxide, Dosulepin Imp. A (EP), (E)-3-(6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-ylidene)-N,N'- dimethylpropan-1-amine S-oxide, (E)-3-(5-Oxo-5lambda4-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, Dosulepin Hydrochloride Impurity A, Dosulepin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H21NOS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22(21)19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11+
LEDER CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CS(=O)c3ccccc13
IUPAC-namn Dosulepin Sulfoxide
Molekylvikt (g/mol) 311.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 311.1344 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.