Läs mer
Dosulepin EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Dosulepin EP Impurity B
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| CAS | 1531-77-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dosulepin Hydrochloride Imp. B (EP), Dosulepin Imp. B (EP), Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one, Dosulepin Hydrochloride Impurity B, Dosulepin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| LEDER | O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-one |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?