Läs mer
Socorex™ Dosys™ Basic Pistol Grip Automatisk spruta
Volym (metrisk):
0,1 till 0,5 ml
0,3 till 2 ml
0,5 till 5 ml
Precision:
<0,5 % till< 0,2 %
<0,6 % till< 0,4 %
<0,7 % till< 0,4 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pistolgreppshandtag.
- Automatisk spruta.
- Utan ventilsystem.
- Luer lock munstycke.
- Passar båda händerna.
- Kräver begränsad ansträngning.
- Hög reproducerbarhet tack vare säkerhetslåsmutter på en mikrometrisk skruv.
- Högprecisionskolv i rostfritt stål.
- Mald glastunna.
- Jämn kolvrörelse och täthet.
- Glastunna skyddad av PVC-hylsa (ej autoklaverbar).
- Enkel demontering för effektiv rengöring och byte av delar vid behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Inkluderar | Spruta, PVC skyddshylsa, bruksanvisning. |
| Produkttyp | Automatisk spruta, pistolgrepp |
| Examen | 0.05 mL |
| Modell | Dosys™ Grundläggande 172 |
| Kvantitet | 1/st. |
| Precision | <0,7 % till< 0,4 % |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 0,5 ml |
| Graderad | Ja |