Läs mer
Socorex™ Dosys™ Klassisk pistolgrepp automatisk spruta
Produktkod. 10466902
Change view
Volym (metrisk):
0,025 till 0,3 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
5 till 20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10466902 1 till 10 ml Varje
10748064 0,5 till 5 ml Varje
10274462 5 till 20 ml Varje
10213782 0,025 till 0,3 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10466902 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 173.0510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dosera med utmärkt reproducerbarhet med en automatisk spruta med pistolhandtag. Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe passar båda händerna bekvämt och kräver begränsad ansträngning för effektivt arbete även under långa doseringssessioner.
  • Pistolgreppshandtag.
  • Självpåfyllande automatisk spruta.
  • Integrerat Luer-låsventilsystem.
  • Passar båda händerna.
  • Kräver begränsad ansträngning.
  • Hög reproducerbarhet tack vare säkerhetslåsmutter på en mikrometrisk skruv.
  • Högprecisionskolv i rostfritt stål.
  • Mald glastunna.
  • Jämn kolvrörelse och täthet.
  • Glastunna skyddad av PVC-hylsa (ej autoklaverbar).
  • Enkel demontering för effektiv rengöring och byte av delar vid behov.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Inkluderar Spruta, 1M silikonmatningsrör, sänke, PVC-skyddshylsa, aspirations- och ventilationskanyler, reservdelsset för ventil, bruksanvisning.
Produkttyp Automatisk spruta, pistolgrepp
Examen 0.05 mL
Modell Dosys™ Klassisk 173
Kvantitet 1/st.
Precision <0,5 % till< 0,2 %
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja