Läs mer
Socorex™ Dosys™ Klassisk automatisk spruta med två ringar
Produktkod. 11746596
Volym (metrisk):
0,025 till 0,3 ml
0,1 till 0,5 ml
0,1 till 1 ml
0,3 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746596
Brand: Socorex™ 163.0501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dosera med utmärkt reproducerbarhet med en automatisk spruta med två ringar. Socorex™ Dosys™ Klassisk automatisk spruta med två ringar passar båda händerna och kräver begränsad ansträngning för användning.
  • Handtag med två ringar.
  • Självpåfyllande automatisk spruta.
  • Integrerat Luer-låsventilsystem.
  • Passar båda händerna.
  • Kräver begränsad ansträngning.
  • Hög reproducerbarhet tack vare säkerhetslåsmutter på en mikrometrisk skruv.
  • Högprecisionskolv i rostfritt stål.
  • Mald glastunna.
  • Jämn kolvrörelse och täthet.
  • Glastunna skyddad av PVC-hylsa (ej autoklaverbar).
  • Enkel demontering för effektiv rengöring och byte av delar vid behov.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Inkluderar Spruta, 1M silikonmatningsrör, sänke, PVC-skyddshylsa, aspirations- och ventilationskanyler, reservdelsset för ventil, bruksanvisning.
Produkttyp Automatisk spruta, tvåring
Examen 0.05 mL
Modell Dosys™ Klassisk 163
Kvantitet 1/st.
Precision <0,7 % till< 0,4 %
Volym (metrisk) 0,1 till 1 ml
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja