Läs mer
Socorex™ Dosys Dispenseringskanyl i rostfritt stål
Produktkod. 10282503
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
0,8 mm
1,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10282503 1,2 mm Varje
10039502 0,8 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10282503 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 370.1250
Beräknad leverans: 13-11-2026
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre 1,2 mm
Produkttyp Dispenseringskanyl
Längd (metrisk) nål 50 mm