Läs mer
Socorex™ Dosys Dispenseringskanyl i rostfritt stål
Produktkod. p-8008683
Diameter (metrisk) Yttre:
0,8 mm
1,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 10039502
Brand: Socorex™ 370.0840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre 0,8 mm
Produkttyp Dispenseringskanyl
Längd (metrisk) nål 40 mm