Läs mer
DOTA-NHS-ester Hexafluorophosphate TFA Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DOTA-NHS-ester Hexafluorophosphate TFA Salt (Technical Grade) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31N5O10.C2HF3O2.F6HP/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33;3-2(4,5)1(6)7;1-7(2,3,4,5)6/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33);(H,6,7);7H |
| Formel vikt | 761.172 |