Läs mer
DOTA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DOTA |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N4O8/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28) |
| Formel vikt | 404.1907 |
| Procent renhet | >95% |