missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ DOTAP

Beskrivning
DOTAP is a cationic agent used in liposome formation. Facilitates the transfection of DNA, RNA, and other molecules with negative charges into eukaryotic cells. Can be used to generate selective organ-targeting (SORT) lipid nanoparticles. For more information on how to prepare MC3 lipid nanoparticles for RNA delivery, please see our protocol .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N-Trimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium chloride |
| CAS | 132172-61-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Lipid Nanoparticles |
| Molekylformel | C42H80ClNO4 |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?