Läs mer
Dothiepin.HCl (cis/trans), 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Beskrivning
Dothiepin.HCl (cis/trans), 1mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dosulepin Hydrochloride |
| CAS | 897-15-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dosulepin Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N S . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Dothiepin Hydrochloride, Dosulepin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzothiepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |