Läs mer
Dothiepin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dothiepin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11- |
| Formel vikt | 295.1395 |
| Procent renhet | >95% |