missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dotinurad, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dotinurad |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2NO4S/c15-9-5-8(6-10(16)13(9)18)14(19)17-7-22(20,21)12-4-2-1-3-11(12)17/h1-6,18H,7H2 |
| Formel vikt | 356.9629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?