Läs mer
Dotriacontane, 97 %
Produktkod. 10230743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10230743 5 g Glasflaska 5g
10162190 25 g Plastflaska 25g
10145203 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10230743 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117690050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450,88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-85-4
Molekylformel C32H66
Molekylvikt (g/mol) 450.88
MDL-nummer MFCD00009411
InChI-nyckel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC-namn dotriakontan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dotriacontane
Namnnotering 97%
Smältpunkt 67 °C till 72 °C
Färg Grå till vit
Kokpunkt 467 °C
Flampunkt 247 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)30CH3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i etanol, löslig i etyleter, mycket löslig i bensen
Formel vikt 450.86
Procent renhet 97%
Fysisk form Shiny Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.