Läs mer
Dotriacontane, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31004603
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31004603 100 g 100g
30999047 1 g 1g
31002713 25 g 25g
30994045 5 g 5g
30989391 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31004603 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD126866100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dotriacontane
CAS 544-85-4
Molekylformel C32H66
MDL-nummer MFCD00009411
Kvantitet 100 g
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 450.87
Procent renhet 98%