Läs mer
Dotriacontane, 98 %
Produktkod. 11428087
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428087 25 g 25g
11418087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11428087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17480.14
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450,88 g/mol
Dotriacontane används som lösningsmedelsmedium för kristallisation av isotaktisk polypropen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dotriacontane används som lösningsmedelsmedium för kristallisation av isotaktisk polypropen
.
Löslighet
Löslig i het toluen, dietyleter, bensen och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-85-4
Molekylformel C32H66
Molekylvikt (g/mol) 450.88
MDL-nummer MFCD00009411
InChI-nyckel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC-namn dotriakontan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dotriacontane
Smältpunkt 68 °C till 71 °C
Densitet 0.812
Kokpunkt 300 °C till 310 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1783260
Löslighetsinformation Löslig i het toluen, dietyleter, bensen och etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 450.88
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.