Läs mer
n-Dotriacontane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12929224 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12929224 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12929224 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1810
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Dotriacontane544-85-41000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Kemiskt namn eller material n-Dotriacontane
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 544-85-4, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C32H66
MDL-nummer MFCD00009411
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn dotriacontane
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 450.88
PubChem CID 11008
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:36020
Mostrar más Mostrar menos
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.