Läs mer
Thermo Scientific™ Dubbelpås flaska tryptone sojabuljong (TSB)
Beskrivning
Utför säker sterilitet och testning av mikrobiella gränser med Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) för testning enligt USP , JP och EU-förordningar och som en allmän anrikningsbuljong för odling och isolering av mikroorganismer. Double Bagged Buttled Tryptone Soya Broth (TSB) är idealisk för mikrobiologiska tester som kräver ytterligare förpackning för sterilitetsskydd mellan miljöklassbyten.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps färg | Stoppare, Crimp tätning |
| Kepstyp | Stoppare, Crimp tätning |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Dubbelpås flaska tryptone sojabuljong (TSB) |
| Formatera | Dubbelpåsad serumflaska |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 100 mL |