Läs mer
Thermo Scientific™ Dubbelpås flaska tryptone sojabuljong (TSB)
Formatera:
Dbl-påsad borosilikatflaska
Dubbelpåsad serumflaska
Kepstyp:
PP plastlock m/ Teflon
Stoppare, Crimp tätning
Beskrivning
Utför säker sterilitet och testning av mikrobiella gränser med Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) för testning enligt USP , JP och EU-förordningar och som en allmän anrikningsbuljong för odling och isolering av mikroorganismer. Double Bagged Buttled Tryptone Soya Broth (TSB) är idealisk för mikrobiologiska tester som kräver ytterligare förpackning för sterilitetsskydd mellan miljöklassbyten.
Tillägga Remel Double Bagged Buttled Tryptone Soya Broth (TSB) till din testrutin för sterilitet och mikrobiella gränser. Vårt utbud av validerade lösningar för det farmaceutiska mikrobiologiska laboratoriet stödjer produktion och kvalitetssäkring av sterila läkemedel, vacciner och bioteknikprodukter. Kompletta lösningar, fullständigt förtroende:• Säker förpackning: dubbla påsar före autoklavering för att bevara sterilitetsmediets integritet• Föreskriftskompatibel: USP, JP och EU-harmoniserade medier• Anpassbar: en rad tillgängliga fyllningsvolymer, media och flasktyper för att tillgodose dina provstorlekar och prestandatestningsbehov• Kvalitet garanterad: Analyscertifikat med varje producerat parti• Lätt att använda: helt enkelt ''skala och poppa'' påsar för snabb åtkomst till mediaflaskan• Multifunktionsmedia: lämplig för allmän kvalitetstestning Anpassningsbara format och mediatyper finns tillgängliga. Vänligen fråga. Ett mycket näringsrikt mångsidigt medium rekommenderas för allmän laboratorieanvändning. På grund av inkluderingen av både trypton och sojapepton kommer mediet att stödja en frodig tillväxt av många kräsna organismer utan tillsats av serum. Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Behaga inquire.Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Kepstyp | PP plastlock m/ Teflon |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | Dubbelpås flaska tryptone sojabuljong (TSB) |
| Formatera | Dbl-påsad borosilikatflaska |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 100 mL |