Läs mer
Sampling Systems™ Dubbelpåsar - USP Klass VI PharmaScoops™
BIOPHARMA
Produktkod. 30286578 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 30286578
Brand: Sampling Systems™ 9045H125S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dubbelpåsad PharmaScoops™ är gjorda av högkvalitativ medicin USP Klass VI HDPE. De finns i en mängd storlekar från 125 ml till 1000 ml. Detta premiumsortiment är dubbelpackat. En boxliner används också som ger ett tredje lager av skydd.
  • Dessa sterila skopor används ofta vid tillverkning och provtagning av kosmetika, livsmedel och läkemedel.
  • Dessa skopor har alla ett ergonomiskt handtag som är placerat högt upp på kroppen för att hålla handen så långt borta från pudret som möjligt.
  • Kulorna är designade för att användas direkt från väskan.
  • Den dubbla säcken gör att ytterpåsen kan tas bort när den går in i renrummet, vilket säkerställer städningen inne i renrummet eller tillverkningsområdet.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel HDPE.
  • HDPE har god kemikaliebeständighet och kan lätt återvinnas.
  • Trattarna steriliseras med gammastrålning.
  • USP Klass VI - Högkvalitativ polymer av medicinsk kvalitet som också har testats oberoende av varandra USP 661.
  • Skopor är helt gjorda i renrumsförhållanden med slutförpackning utförd i ett klass 10 000 renrum.
  • Varje skopa inspekteras till 100 % före packning.
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Material HDPE