Läs mer
Sampling Systems™ Dubbelpåsar - USP Klass VI PharmaScoops™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 40
Paket med 50
Beskrivning
- Dessa sterila skopor används ofta vid tillverkning och provtagning av kosmetika, livsmedel och läkemedel.
- Dessa skopor har alla ett ergonomiskt handtag som är placerat högt upp på kroppen för att hålla handen så långt borta från pudret som möjligt.
- Kulorna är designade för att användas direkt från väskan.
- Den dubbla säcken gör att ytterpåsen kan tas bort när den går in i renrummet, vilket säkerställer städningen inne i renrummet eller tillverkningsområdet.
- Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel HDPE.
- HDPE har god kemikaliebeständighet och kan lätt återvinnas.
- Trattarna steriliseras med gammastrålning.
- USP Klass VI - Högkvalitativ polymer av medicinsk kvalitet som också har testats oberoende av varandra USP 661.
- Skopor är helt gjorda i renrumsförhållanden med slutförpackning utförd i ett klass 10 000 renrum.
- Varje skopa inspekteras till 100 % före packning.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Material | HDPE |