Läs mer
Sampling Systems™ Dubbelpåsar - USP Klass VI sterila skopor
BIOPHARMA
Produktkod. 17554706 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 17554706
Brand: Sampling Systems™ 9286H25S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SteriWare™ Ultrasortimentet av skopor med dubbla påsar är gjorda av hög kvalitet USP klass VI HDPE. Denna serie är idealisk för krävande tillämpningar som vaccintillverkning, GMP och renrumstillverkning.
  • Vårt utbud av USP klass VI skopor finns i en mängd storlekar från 25 ml till 1000 ml.
  • Denna premium scoop-serie är dubbelförpackad.
  • En boxliner används också som ger ett tredje lager av skydd.
  • Den är idealisk för krävande tillämpningar som vaccintillverkning, GMP och renrumstillverkning.
  • Skopor har alla ett ergonomiskt handtag och är lätta att använda.
  • Den volymetriska formen gör att specifika volymer snabbt kan mätas.
  • Den platta basen gör att de också sitter platt vilket gör dem idealiska för användning med vågar och dekanteringspulver.
  • Ändarna på skopan är avsmalnande så att de är lätta att tömma.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel HDPE.
  • HDPE är mer kemiskt resistent än traditionella PS-skopor.
  • Skopor uppfyller SAL 10 -6 .
  • Högkvalitativ medicinsk kvalitet polymer som också har testats oberoende för USP 661.
  • Skopor är helt gjorda i renrumsförhållanden med slutförpackning utförd i ett klass 10 000 renrum.
  • Varje skopa inspekteras till 100 % före packning
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Bredd (metrisk) 38 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 137 mm