Läs mer
Micronova™ Dubbelbelagd liner-tejp
Produktkod. 18811411 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Typ av lim:
Akryl
Gummi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av lim
18811411 Akryl
18821411 Gummi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18811411 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer DCL1TRH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Double Coated Liner Tape är en premium, högpresterande, dubbelsidig polyesterfilmtejp för permanent och tillfällig fastsättning i renrum.
  • Produkttyp: Liner Tape
  • Material: Polyester
  • Format: Dubbelsidig
  • Bredd: 2,5 cm (1 tum)
  • Längd: 33 m (36 yd.)
  • För användning med (Applicering): Renrumskontamineringskontroll
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning
Typ av lim Akryl
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Material Polyester
Produkttyp Band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Permanent och tillfällig anknytning
Latexfri Ja
Kvantitet 36 Rolls/Cs. (Individuellt förpackad)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm