Läs mer
Micronova™ Dubbelbelagd liner-tejp
Produktkod. 18821411 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Typ av lim:
Akryl
Gummi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av lim
18821411 Gummi
18811411 Akryl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18821411 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer DCL1TRL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18215.00 SEK
    16306.64 SEK / 36 rullar
    Save 1908.36 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Double Coated Liner Tape är en premium, högpresterande, dubbelsidig polyesterfilmtejp för permanent och tillfällig fastsättning i renrum.
  • Produkttyp: Liner Tape
  • Material: Polyester
  • Format: Dubbelsidig
  • Bredd: 2,5 cm (1 tum)
  • Längd: 33 m (36 yd.)
  • För användning med (Applicering): Renrumskontamineringskontroll
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning
Typ av lim Gummi
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Material Polyester
Produkttyp Band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Skala och återförslut applikationer
Latexfri Ja
Kvantitet 36 Rolls/Cs. (Individuellt förpackad)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm