Läs mer
Micronova™ Dubbelbelagd liner-tejp
Produktkod. p-200109620 Handla allt Micronova Produkter
Typ av lim:
Akryl
Gummi
Produktkod. 18811411
Brand: Micronova™ DCL1TRH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Double Coated Liner Tape är en premium, högpresterande, dubbelsidig polyesterfilmtejp för permanent och tillfällig fastsättning i renrum.
  • Produkttyp: Liner Tape
  • Material: Polyester
  • Format: Dubbelsidig
  • Bredd: 2,5 cm (1 tum)
  • Längd: 33 m (36 yd.)
  • För användning med (Applicering): Renrumskontamineringskontroll
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning
Typ av lim Akryl
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Material Polyester
Produkttyp Tejpa
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Permanent och tillfällig anknytning
Latexfri Ja
Kvantitet 36 Rolls/Cs. (Individuellt förpackad)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm