Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser
Produktkod. 15906991
Change view
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Krom
Metroseal grön epoxi
Rostfritt stål
Tung polymer
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Bredd (engelska) Hylla Avsluta unitSize
15906991 21 tum 53 cm Rostfritt stål Varje
15936991 24 tum 24 tum Rostfritt stål Varje
15946991 24 tum 24 tum Tung polymer Varje
15976981 18 tum 18 tum Rostfritt stål Varje
15916991 24 tum 24 tum Krom Varje
15986981 18 tum 18 tum Tung polymer Varje
15926991 24 tum 24 tum Metroseal grön epoxi Varje
15996981 21 tum 53 cm Krom Varje
15966981 18 tum 18 tum Metroseal grön epoxi Varje
15956981 18 tum 18 tum Krom Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15906991 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer LBTM21S
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kit tillhandahåller komponenter för hyllor som passar på spår för ökad rörlighet
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ och MetroMax i™ hyllsystem
  • Satsen innehåller åtta 74 tum. (188 cm) höga stolpar, fyra hjul med V-spår; en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Beställningsinfo
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobil enhetssats
Avsluta Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ hyllsystem
Inkluderar Åtta 74 tum höga stolpar, fyra hjul med V-spår, en mitthjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Bredd (engelska) Hylla 53 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Bredd (metrisk) Hylla 53 cm
Bredd (metrisk) 53 cm
Material Rostfritt stål