Läs mer
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser Produktkod.: 15986981
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser
Produktkod. 15986981
18 tum, 18 tum, Tung polymer, Varje
Bredd (engelska):
18 tum
21 tum
24 tum
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Krom
Metroseal grön epoxi
Rostfritt stål
Tung polymer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15986981
Brand: Metro™ LBTM18X3
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Kit tillhandahåller komponenter för hyllor som passar på spår för ökad rörlighet
  • För användning med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ och MetroMax i™ hyllsystem
  • Satsen innehåller åtta 74 tum. (188 cm) höga stolpar, fyra hjul med V-spår; en central kanalhjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Beställningsinfo
Beställ ett kit per dubbeldjupt system. Hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Mobil enhetssats
Avsluta Tung polymer
För användning med (utrustning) Metro™ MetroMax i™ hyllsystem
Inkluderar Åtta 74 tum höga stolpar, fyra hjul med V-spår, en mitthjulsenhet i rostfritt stål, munkstötfångare, dragstångsfästen och annan hårdvara
Bredd (engelska) Hylla 18 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) Hylla 45.7 cm
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Material Polymer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Metro™ Dubbel djup qwikTRAK™ Mobila enhetssatser >