Beskrivning
- Double diffusion plates.
- These plates are specially formulated to optimise the detection of precipitating antibodies.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 325 μl |
| Form | Rectangular |
| Sterilitet | Sterile |
| Ytbehandling | Physical Surface Treatment |
| Typ | Multi-Well Plate |
| Höjd (metrisk) | 2 mm |
| Diameter (metrisk) | 4 mm wells, 8 mm wells, 12 mm wells |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?