Läs mer
Vatten, dubbeldestillerat, pyrogenfritt, Chem-Lab
Beskrivning
Destillerat vatten produceras genom att koka vatten och sedan kondensera ångan till en ren behållare, vilket lämnar fasta föroreningar efter sig. Dubbeldestillerat vatten ger en ännu högre nivå av rening. Den framställs genom långsam kokning av den oförorenade kondenserade vattenångan från en tidigare långsam kokning.
Specifikationer
Spécification
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Formel vikt | 18,016 g/mol |
| Genomfiltrerad | LF< 5 μS |
| Behandling(er) | Dubbeldestillerad |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Kvantitet | 10 L |
| Fysisk form | Vätska |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?