Läs mer
Vatten, dubbeldestillerat, pyrogenfritt, Chem-Lab
Produktkod. 11983084
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11983084 5 L 5 L
11963345 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11983084 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0208.5000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lämplig för laboratoriebruk. Vatten, dubbeldestillerat, pyrogenfritt, Chem-Lab har ultrarenats för att ta bort bakterier, organiska och oorganiska partiklar, virus, mineraler, salter och metaller, på LF 5 <μS. Förpackad i en steriliserad behållare för att bibehålla renhet.
Destillerat vatten produceras genom att koka vatten och sedan kondensera ångan till en ren behållare, vilket lämnar fasta föroreningar efter sig. Dubbeldestillerat vatten ger en ännu högre nivå av rening. Den framställs genom långsam kokning av den oförorenade kondenserade vattenångan från en tidigare långsam kokning.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Formel vikt 18,016 g/mol
Genomfiltrerad LF< 5 μS
Behandling(er) Dubbeldestillerad
Densitet 1.00g/mL
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska