Läs mer
Kolmi Hopen™ Dubbla elastiska polypropenklämmor i väggdispenser
Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Blått
Klart
Svart
Vitt
Beskrivning
- Täcker hela huvudet enligt HACCP-processen
- Extra komfort med dubbel resår för att säkerställa utmärkt retention
- Möjlighet att använda färgkod för spårning
- 12 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Designtyp | Clip Cap |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 9001 |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Mått (L x B) | 40 x 55 cm |
| Inkluderar | Kepsar och väggdispenser |
| För användning med (applikation) | Industri, Laboratorium |