Läs mer
Bochem™ Dubbelsidig mikrospatel
Längd (metrisk):
150 mm
185 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelslut
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Double Ended |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Längd (metrisk) kniv | 50 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 9 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 185 mm |