Läs mer
Bochem™ Dubbelsidig mikrospatel
Produktkod. 10030881
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
185 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv unitSize
10030881 185 mm 50 mm -
10060831 150 mm 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10030881 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3029
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Double Ended Micro Spatel för hantering och provtagning av små prover.
  • Dubbelslut
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Beskrivning Double Ended
Produkttyp Mikrospatel
Längd (metrisk) kniv 50 mm
Bredd (metrisk) kniv 9 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 185 mm