Läs mer
Fisherbrand™ Dubbelsidig PTFE omrörarstång
Produktkod. 10586319 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
35 mm
55 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vit / Vanligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10586319
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Dessa magnetiska omrörarstänger av PTFE har dubbel paddelverkan för att ge effektiv omrörning plus hög stabilitet.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Dubbel paddelverkan ger effektiv omrörning plus hög stabilitet
  • Finns i vanlig eller färgkodad
  • Autoklaveringsbar
Obs: Färgade PTFE-beläggningar är inte lika inerta som vanlig PTFE.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Rött
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 55 mm
Kvantitet 1 st.