Läs mer
Fisherbrand™ Dubbelsidig PTFE omrörarstång
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
35 mm
55 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vit / Vanligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
- Dubbel paddelverkan ger effektiv omrörning plus hög stabilitet
- Finns i vanlig eller färgkodad
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vit / Vanligt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| Kvantitet | 1 st. |