Läs mer
Sampling Systems™ Dubbeländad sked
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- Idealisk för provtagning av pulver och vätskor
- Olika storlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Sked |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 210 mm |