Läs mer
Thermo Scientific™ Dubbellagerbricka för Digital Platform Rocker
Produktkod. 17368272 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått (L x B):
338 x 299 x 19 mm
Produktkod. 17368272
Brand: Thermo Scientific™ 88882148
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med Digital Platform Rocker och stöder olika storlekar av rör, flaskor och flaskor.
Dubbel plattform rymmer fler prover samtidigt som den ger konsekvent gungande rörelse och enkla vinkeljusteringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Metall
Mått (L x B) 338 x 299 x 19 mm
Mått (L x B x H) 338 x 299 x 19 mm
För användning med (applikation) 88882148, 88882102, 88882103, olika storlekar på rör, kolv, flaskgungning
För användning med (utrustning) Digital Platform Rocker 120V (8888201) eller  Digital Platform Rocker 230V (88882014)