Läs mer
Thermo Scientific™ Enda nanoViper™ och dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner
BIOPHARMA
Produktkod. 17447583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
70 mm
150 mm
500 mm
750 mm
Produktlinje:
Dubbel nanoViper
Enda nanoViper
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Produktlinje Förpackningsstorlek
17447583 150 mm Dubbel nanoViper Varje
17457583 500 mm Dubbel nanoViper -
17467583 750 mm Dubbel nanoViper -
30040296 150 mm Enda nanoViper -
30040297 150 mm Dubbel nanoViper -
30040298 750 mm Enda nanoViper -
32108110 70 mm Dubbel nanoViper -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17447583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DNV75150PN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Separera utmanande peptidkartläggningsprover med Thermo Scientific™ Dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner.
Separera utmanande peptidkartläggningsprover med Thermo Scientific™ Enda nanoViper™ och dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-kolonner. Dessa kolumner har flexibel anslutning, hög reproducerbarhet och utmärkt separationsprestanda. Vår PepMap Neo-kolonner är packade till högre tryck och ger 1500 bar tryckkapacitet, förbättrad konsistens mellan kolumn och ökad effektivitet. Kolumnmediet tillverkas och väljs ut enligt höga standarder och packas vid högt tryck, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri, upplösning och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet som gör att du på ett tillförlitligt sätt kan erhålla större provtäckning.
Fördelarna med PepMap Neo kolumner
  • Briljant anslutning— Dubbel nanoViper™ kolumner ansluta med lätthet.
  • Briljant reproducerbarhet— Exakta tillverkningsprotokoll för förpackningsmedia förbättrar konsistensen från kolumn till kolumn för reproducerbar analys varje dag.
  • Strålande separation— Packning med ultrahögt tryck ökar kolonnens effektivitet, vilket gör att du kan köra på upp till 1500 bar för förbättrad toppsymmetri och upplösning, vilket ger högre provkapacitet för fler provinsikter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolumn, dubbel nanoViper™
Diameter (metrisk) 75μ m
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 22 000 psi (1 500 bar)
Partikelstorlek 2μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 450 m2 /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Dubbel nanoViper
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Stainless Steel
Teknik UHPLC
Beskrivning Dubbel nanoViper™ PepMap™ Neo 2μ m C18 75μ m X 150 mm
För användning med (applikation) Peptidkartläggning, LC-MS